Druckluft-Entstaubungsspray
Lieferant: HM INDUSTRIESERVICE
100093 100545
291-1201EA 65.8 CHF
291-1201 HMIN100545
Druckluft-Entstaubungsspray
Sprays
Zur einfachen und schnellen Entfernung von Staub und leichtem Schmutz an schwer zugänglichen Stellen. Zur Verwendung in der Medizintechnik, Messtechnik, Mikroskopie, Feinmechanik und im Foto- und Optikbereich.
  • Aufsteckbares Kapillarröhrchen (15 cm lang) für sehr präzises Sprühen
  • Trockener, ölfreier, kräftiger Luftstrahl
  • Nicht brennbar, enthält kein FCKW