Kältespray
Lieferant: HM Industrieservice
291-1203EA 70.3 CHF
291-1203
Kältespray
Gefriersprays
Für Anwendungen in der Nähe von Zündquellen oder in Ex-Schutzbereichen. Zur thermischen Fehlersuche in der Elektronik, zum Kälteschrumpfen von kleinen Teilen, zum Entfernen von klebrigen Verunreinigungen aus Textilien, zum Schockfrieren von Gummi, Plastik und zur Funktionsprüfung von Thermostaten und Temperaturfühlern.
  • Kühlt bis auf -55 °C herab
  • Auch in Anwesenheit von Zündquellen keine Entzündungs- und Explosionsgefahr
  • Enthält kein FCKW