Etikettenlöser, Solvent 50
Lieferant: HM Industrieservice
SOLVENT 50
291-1204EA 28.2 CHF
291-1204
Etikettenlöser, Solvent 50
Reinigungsmittel Waschmittel und Oberflächenreiniger
Etikettenlöser zur mühelosen Entfernung von Papieretiketten.
  • Die meisten Etiketten lassen sich schon nach zwei bis vier Minuten Einwirkzeit in einem Zug lösen
  • Löst Etiketten von Metall, Glas, Karton und vielen Kunststoffen (nicht bei lösemittelempfindlichen Materialen wie Plexiglas oder CD-Hüllen anwenden)
  • Absolut FCKW-frei