Adapter, Ablauf, mit Entlüftung, QUICKFIT®
Lieferant: SciLabware
RA2/11 RA2/22
271-0008EA 106 CHF
271-0008 271-0009
Adapter, Ablauf, mit Entlüftung, QUICKFIT®
Destillationsbauteile Destilliervorstöße
PYREX®, Borosilikatglas, gebogen.
  • Verhindert die Probleme "geschlossener Systeme”
Mit Nebenarm zur Entlüftung, nicht zum anschließen an eine Vakuumquelle verwendbar. Für Adapter mit Vakuum-Anschluss, siehe 201-8653.