Adapter, Auffangbehälter, mit kurzem oder langem Ablauf, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
RA1/14 RA1/03 RA1/01 RA1/02 RA1/11 RA1/12 RA1/13 RA1/04
BIBBRA1/14EA 357 CHF
BIBBRA1/14 271-0004 271-0002 271-0003 271-0005 201-0618 201-0619 BIBBRA1/04
Adapter, Auffangbehälter, mit kurzem oder langem Ablauf, Quickfit®
Destillationsbauteile Destilliervorstöße
PYREX®, Borosilikatglas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Eignet sich, um Destillat aus Kühlern in Auffanggefäße zu leiten.