Adapter, Bögen
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05020001 05020002 05020003 05020004
271-2201EA 32.4 CHF
271-2201 LENZ05020002 201-1175 271-2202
Adapter, Bögen
Destillationsbauteile Destilliervorstöße
DURAN®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
In einem Winkel von 75° gebogen. Mit zwei Normschliffkernen.