Adapter, Kegel/Schraubgewinde, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
ST51/13 ST52/13 ST54/13 ST54/24 ST53/13 ST51/18 ST53/18 ST53/24 ST52/18 ST52/24 ST54/18
201-0219EA 145 CHF
201-0219 201-0220 201-0698 201-0699 201-0697 201-0696 201-0252 201-0227 201-0225 201-0226 201-0228
Adapter, Kegel/Schraubgewinde, Quickfit®
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
PYREX®, Borosilikatglass, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Gewinderohr mit Kunststoffverschluss, Silikon-Gummi-Dichtungsring und PTFE-Unterlegscheibe. Ideal um Thermometer zu befestigen, Gaszuleitungsschläuche etc.