Adapter, Reduktion, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
DA35 DA12 DA23 DA14 DA24 DA34 DA13 DA45 DA01 DA25 DA58 DA36 DA38 DA56 DA37 DA47 DA57
201-2375EA 171 CHF
201-2375 201-2357 201-0111 201-8344 201-8346 201-8349 201-0255 201-0150 201-0639 201-0112 201-0644 BIBBDA36 BIBBDA38 BIBBDA56 BIBBDA37 BIBBDA47 BIBBDA57
Adapter, Reduktion, Quickfit®
Adapter Übergangsstücke mit Kegelschliffen
PYREX®, Borosilikatglass, Quickfit®-Schliffe, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Reduktionsadapter, von großem Kernschliff unten auf kleinen Hülsenschliff oben.