Kugelflansch mit Gewinde
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
05108110 05108216 05108230
201-1163EA 224 CHF
201-1163 LENZ05108216 LENZ05108230
Kugelflansch mit Gewinde
Adapter Übergangsstücke mit Kugelflanschen
Hergestellt aus Edelstahl.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Robust
Mit KF-Pfanne, mit Gewinde.