Natriumsulfat, Tabletten, KJELTABS NA Mineralisierungskatalysator
Lieferant: THOMPSON & CAPPER
THOMAA40EA 319 CHF
THOMAA40
Natriumsulfat, Tabletten, KJELTABS NA Mineralisierungskatalysator
Natriumsulfat
Formel: Na₂SO₄
MW: 142,04 g/mol
Siedepunkt: 1429 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 888 °C
Dichte: 2,7 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003504
CAS-Nummer: 7757-82-6
EINECS: 231-820-9
Merck Index: 12,08829
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/41/16640641.jpg