3-Amino-1H-1,2,4-triazol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyms: 3-Amino-1,2,4-triazole, Amitrole, 3-Amino-1H-1,2,4-triazole
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.14495.0100 8.14495.0500
8.14495.0100EA 49.6 CHF
8.14495.0100 8.14495.0500
3-Amino-1H-1,2,4-triazol, Sigma-Aldrich®
3-Amino-1H-1,2,4-triazole
Formel: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 149…152 °C
Dichte: 1.138 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053362
CAS-Nummer: 61-82-5
EINECS: 200-521-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 13,00489
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 280 g/l (25 °C)
Melting Point 149 - 152 °C
Molar Mass 84.08 g/mol
Bulk Density 650 kg/m3
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Density 1.138 g/cm3 (20 °C)
pH 6.4 - 7.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 225 °C