Triacetoxymethylsilan 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
B23974.09
B23974.18
B23974.30
B23974.09EA
42.4
CHF
B23974.09
B23974.18
B23974.30
Triacetoxymethylsilan 96%
Triacetoxymethylsilan
Purity: 96%
CAS No.: 4253-34-3
Molecular Formula: C7H12O6Si
Formula Weight: 220.25
Flash Point: 85°(185°F)
Melting Point: 40-45°
Boiling Point: 87-88°/3mm
Beilstein Reference: 1788668
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00008694
Formel:
C₇H₁₂O₆Si Siedepunkt: 87…88 °C (3 mmHg) Melting Pt: 40…45 °C Dichte: 1.175 Flash-Pt: 85 °C (185 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008694 CAS-Nummer: 4253-34-3 EINECS: 224-221-9 ADR: 8,III |