Triacetoxyethylsilan 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
B23187.22 B23187.36
B23187.22EA 65.2 CHF
B23187.22 B23187.36
Triacetoxyethylsilan 96%
Triacetoxyethylsilan
Purity: 96% CAS No.: 17689-77-9 Molecular Formula: (CH3CO2)3SiCH2CH3 Formula Weight: 234.28 Flash Point: 106°(224°F) Refractive Index: 1.4130 Melting Point: 7-9° Boiling Point: 97-99°/4mm UN No.: 1760 MDL No.: MFCD00053703
Formel: C₈H₁₄O₆Si
Siedepunkt: 97…99 °C (4 mmHg)
Melting Pt: 7…9 °C
Dichte: 1,140
Flash-Pt: 106 °C (224 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00053703
CAS-Nummer: 17689-77-9
EINECS: 241-677-4
ADR: 8,III