Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 M in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyms: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
422251000 422255000
ACRO422251000EA 63.4 CHF
ACRO422251000 ACRO422255000
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex) 0.025 M in wässriger Lösung
Ferroin (1,10-Phenanthrolin-Eisen(II)sulfat-Komplex)
Formel: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
MW: 692.54 g/mol
Dichte: 1.006 g/cm³
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00036428
CAS-Nummer: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark red Liquid
Concentration 0.024 to 0.026 M (w/v in water)
Suitability (for use as ind. for Fe) Passes test