1,2,3-Triazol 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 1,2,3-1H-Triazole, 1H-1,2,3-Triazole
345480010 345480050 345480250
ACRO345480010EA 62.3 CHF
ACRO345480010 ACRO345480050 ACRO345480250
1,2,3-Triazol 97%
1,2,3-Triazole
Formel: C₂H₃N₃
MW: 69,07 g/mol
Siedepunkt: 203 °C (752 mmHg)
Melting Pt: 23…25 °C
Dichte: 1.192 g/cm³
Flash-Pt: 107 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00014490
CAS-Nummer: 288-36-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4940 to 1.4980 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %