2-Methyl-1-buten-3-in 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
336480100 336480500
ACRO336480100EA 118 CHF
ACRO336480100 ACRO336480500
2-Methyl-1-buten-3-in 98%
2-Methyl-1-buten-3-in
Formel: C₅H₆
Siedepunkt: 32 °C
Melting Pt: –113 °C
Dichte: 0.69 g/cm³
Flash-Pt: –45 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008599
CAS-Nummer: 78-80-8
EINECS: 201-144-9
UN: 3295
ADR: 3,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %