Corning® Spin-X® UF Konzentratoren
Lieferant: Corning
431477 431478 431479 431480 431481 431482 431483 431484 431485 431486 431489 431487 431488 431490 431491
512-0046EA 203 CHF
512-0046 512-0047 512-0048 512-0049 512-0050 512-0052 512-0057 512-0058 512-0059 512-0060 512-0063 512-0061 512-0062 512-0080 512-0082
Corning® Spin-X® UF Konzentratoren
Filter Zentrifugaleinheiten
Diese nicht sterilen Zentrifugalkonzentratoren bieten ein einfaches, einstufiges Verfahren zum Konzentrieren oder Entsalzen von Proteinen und anderen Biomolekülen mit einer Ausbeute von 90% oder besser.
  • Das vertikale Membrandesign und die Filterkammer mit dünnen Kanälen minimieren die Verschmutzung der Membran und ermöglichen eine schnelle Konzentration bei hoher Geschwindigkeit, selbst bei partikelbeladenen Lösungen
  • Das integrierte Trockenlauf-Design eliminiert das Risiko, dass das Gerät trocken schleudert; kein erneutes Drehen erforderlich
  • Membranen aus