Nitroterephthalsäure ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-Nitroterephthalic acid
B25043.06 B25043.14 B25043.22
B25043.06EA 97.1 CHF
B25043.06 B25043.14 B25043.22
Nitroterephthalsäure ≥99%
Nitroterephthalsäure
Purity: 99% CAS No.: 610-29-7 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Melting Point: 270-272° MDL No.: MFCD00007141
Formel: C₈H₅NO₆
MW: 211,13 g/mol
Melting Pt: 270…272 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007141
CAS-Nummer: 610-29-7
EINECS: 210-217-4