Carboxymethylcellulose Natriumsalz, 800 - 3100 mPas (2%, H₂O, 25°C), weißer Feststoff, hohe Viskosität, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
217274-250EA
129
CHF
217274-250
Carboxymethylcellulose Natriumsalz, 800 - 3100 mPas (2%, H₂O, 25°C), weißer Feststoff, hohe Viskosität, Millipore®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Substrate for cellulase
Formel:
[C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081472 CAS-Nummer: 9004-32-4 |