Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Lieferant: Roth Carl
3333.1 3333.2
ROTH3333.1EA 50.3 CHF
ROTH3333.1 ROTH3333.2
Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Formel: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00081472
CAS-Nummer: 9004-32-4