Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Lieferant: Thermo Scientific
A18105.36EA
107
CHF
A18105.36
A18105.0E
Carboxymethylcellulose Natriumsalz
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Formel:
[C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n Melting Pt: >300 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00081472 CAS-Nummer: 9004-32-4 |