4-Hydroxyphthalsäure 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
412130050
412130250
ACRO412130050EA
108
CHF
ACRO412130050
ACRO412130250
4-Hydroxyphthalsäure 98%
4-Hydroxyphthalsäure
Formel:
C₈H₆O₅ MW: 182.13 g/mol Siedepunkt: 386 Melting Pt: 191…194 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00013984 CAS-Nummer: 610-35-5 EINECS: 210-221-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to light brown Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration with NaOH | ≥97.5 % |