3-Aminophthalsäure 95%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
375750010 375750050
ACRO375750010EA 65.3 CHF
ACRO375750010 ACRO375750050
3-Aminophthalsäure 95%
3-Aminophthalsäure
Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Melting Pt: 170…180 °C
CAS-Nummer: 5434-20-8
EINECS: 226-595-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Titration with NaOH 94 to 106 %