Phthalid 98
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyms: Isobenzofuran-1(3H)-one
A15516.22 A15516.36
A15516.22EA 63.3 CHF
A15516.22 A15516.36
Phthalid 98
Phthalid
Purity: 98+% CAS No.: 87-41-2 Molecular Formula: C8H6O2 Formula Weight: 134.13 Flash Point: 152°(305°F) Melting Point: 72-75° Boiling Point: 289-291° Beilstein Reference: 114632 MDL No.: MFCD00005906
Formel: C₈H₆O₂
MW: 134.13 g/mol
Siedepunkt: 289…291 °C
Melting Pt: 72…75 °C
Dichte: 1.1
Flash-Pt: 152 °C (305 °F)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005906
CAS-Nummer: 87-41-2
EINECS: 201-744-0