Anthralin
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Dithranol1,8,9-Trihydroxyanthracen1,8,9-Anthracentriol1,8-Dihydroxyanthracen-9(10H)-onAnthranol
PROOMM0137.00EA 410 CHF
PROOMM0137.00
Anthralin
Anthralin
Formel: C₁₄H₁₀O₃
MW: 226,23 g/mol
Siedepunkt: 400 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 193,5…195 °C
Dichte: 1,433 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00053409
CAS-Nummer: 1143-38-0
EINECS: 214-538-0
Merck Index: 12,00723