Alizarin 97%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyms: Alizarin, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthraquinone, 1,2-Dihydroxy-9,10-anthracenedione, 1,2-Dihydroxyanthraquinone
153690250 153691000 153695000 153690025
ACRO153690250EA 48.7 CHF
ACRO153690250 ACRO153691000 ACRO153695000 ACRO153690025
Alizarin 97%, rein
Alizarine
Formel: C₁₄H₈O₄
MW: 240,22 g/mol
Siedepunkt: 430 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 287…289 °C
Dichte: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001201
CAS-Nummer: 72-48-0
EINECS: 200-782-5
Merck Index: 13,00246
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤2 %
Dye content ≥96.0 %
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity ≤0.001 %