Trimethylorthoacetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18804.0100 8.18804.0500
8.18804.0100EA 68.1 CHF
8.18804.0100 8.18804.0500
Trimethylorthoacetat, Sigma-Aldrich®
Trimethylorthoacetat
Formel: C₅H₁₂O₃
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –58 °C
Dichte: 0.944 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 15 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008477
CAS-Nummer: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) (decomposition)
Molar Mass 120.14 g/mol
Boiling Point 108 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 20 hPa (20 °C)
Flash Point 15 °C
Refractive Index 1.3859 (25 °C, 589 nm)
Density 0.96 g/cm3 (20 °C)