Trimethylorthoacetat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L13369.AD
L13369.AK
L13369.ADEA
69.4
CHF
L13369.AD
L13369.AK
Trimethylorthoacetat ≥98%
Trimethylorthoacetat
Purity: 98%
CAS No.: 1445-45-0
Molecular Formula: C5H12O3
Formula Weight: 120.15
Flash Point: 16°(60°F)
Refractive Index: 1.3890
Boiling Point: 107-109°
Beilstein Reference: 1098338
UN No.: 3272
MDL No.: MFCD00008477
Formel:
C₅H₁₂O₃ Siedepunkt: 107…109 °C Melting Pt: –58 °C Dichte: 0.956 Flash-Pt: 16 °C (60 °F) Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008477 CAS-Nummer: 1445-45-0 EINECS: 215-892-9 UN: 3272 ADR: 3,II |