Trimethylorthoacetat 98+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
218181000 218185000
ACRO218181000EA 67.3 CHF
ACRO218181000 ACRO218185000
Trimethylorthoacetat 98+%
Trimethylorthoacetat
Formel: C₅H₁₂O₃
Siedepunkt: 109 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –58 °C
Dichte: 0.94 g/cm³
Flash-Pt: 16 °C
MDL Number: MFCD00008477
CAS-Nummer: 1445-45-0
EINECS: 215-892-9
UN: 3272
ADR: 3,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3870 to 1.3900 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %