Fasshahn, belüftet
Lieferant: Avantor
VWR®
332862KEA 92.7 CHF
332862K
Fasshahn, belüftet
Armaturen und Spülbecken Armaturen
PE, weiß, ³/₄" Schraubgewinde.
Lieferung mit 2" Adapter (PE) für 25-Liter- und 200-Liter-Fässer.