Lichtgrün SF gelblich, hochrein
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Dihydrogen(ethyl)[4-[p-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-p'-sulfonatobenzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](m-sulfonatobenzyl)ammonium DinatriumsalzAcid Green 5
0394-25GEA 121 CHF
0394-25G
Lichtgrün SF gelblich, hochrein
Lichtgrün SF gelblich
A valuable plasma stain used in contrast to hematoxylin. Also a counterstain to safranin.
Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
MW: 792,86 g/mol
Melting Pt: 288−289 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012121
CAS-Nummer: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 13,05506