Lichtgrün SF gelblich, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Synonyms: Dihydrogen(ethyl)[4-[p-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]-p'-sulfonatobenzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](m-sulfonatobenzyl)ammonium DinatriumsalzAcid Green 5
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
L1886-25GEA 232 CHF
L1886-25G
Lichtgrün SF gelblich, Sigma-Aldrich®
Lichtgrün SF gelblich
Formel: C₃₇H₃₄N₂Na₂O₉S₃
MW: 792,86 g/mol
Melting Pt: 288…289 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012121
CAS-Nummer: 5141-20-8
EINECS: 225-906-5
Merck Index: 13,05506