4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Cyano-5-fluorobenzotrifluoride
B20617.06 B20617.14
B20617.06EA 145 CHF
B20617.06 B20617.14
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril ≥98%
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzonitril
Purity: 98+% CAS No.: 194853-86-6 Molecular Formula: C8H3F4N Formula Weight: 189.11 Melting Point: 43-45° Boiling Point: 194-196° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00061283
Formel: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Siedepunkt: 194…196 °C
Melting Pt: 43…45 °C
Dichte: 1.350
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061283
CAS-Nummer: 194853-86-6
UN: 3439
ADR: 6.1 III