1,4-Dioxan 0,1% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1032001
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: 1,4-DiethylendioxidGlycolethyletherp-Dioxan1,4-Dioxacyclohexan
87820.180EA 235 CHF
87820.180
1,4-Dioxan 0,1% in wässriger Lösung Reag. Ph. Eur. 1032001
1,4-Dioxan
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.
Formel: C₄H₈O₂
MW: 88,11 g/mol
MDL Number: MFCD00006571
CAS-Nummer: 123-91-1
EINECS: 204-661-8
UN: 1165
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/38/27/773827.jpg