EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Lieferant: EUROCLONE
EMR132025
EMR132100
EURLEMR132025EA
0
CHF
EURLEMR132025
EURLEMR132100
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
EGTA (Ethylenglycolbis(2-aminoethylether)-N,N,N',N'-tetraessigsäure)
Formel:
C₁₄H₂₄N₂O₁₀ Melting Pt: 240…244 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00004291 CAS-Nummer: 67-42-5 EINECS: 200-651-2 Merck Index: 13,03560 |