Kongorot 0,1% in Ethanol 15% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1022001
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Direct Red 28Dinatrium-3,3'-[[1,1'-biphenyl]-4,4'-diylbis(azo)]bis(4-aminonaphthalin-1-sulfonat)Direktrot 28
87805.180EA 66.6 CHF
87805.180DP 87805.180 87805.180_T
Kongorot 0,1% in Ethanol 15% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1022001
Kongorot
Bestellinformation: Supplied with certificate of analysis. Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₃₂H₂₂N₆Na₂O₆S₂
MW: 696,67 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004028
CAS-Nummer: 573-58-0
EINECS: 209-358-4