Rollerflaschen, NUNC™ InVitro™
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
1060-20 1060-85 1760-20 2160-05 2160-20 4260-22 1060-05 1860-22
734-2393EA 233 CHF
734-2393 734-2394 734-2396 734-2397 734-2694 734-2695 734-2392 734-2395
Rollerflaschen, NUNC™ InVitro™
Flaschen Rollerflaschen
PETG, steril.
  • Der ergonomische Schnellverschluss reduziert Flecken am Handgelenk und erhöht die Produktivität
  • Große Auswahl an Größen mit Flächen von 1050 bis 4200 cm²
  • Erhältlich sowohl in der Standard- als auch in der erweiterten Oberfläche, was ein höheres Zellwachstum und eine höhere Produktausbeute ermöglicht, ohne dass zusätzliche Produktionsausrüstung gekauft oder der Arbeitsaufwand erhöht werden muss
  • Gut ablesbare Graduierung für mittlere Füllmengen
  • Zur Maximierung der Rückverfolgbarkeit ist auf jeder Flasche die Chargennummer aufgedruckt
Für die industrielle Produktion von Impfstoffen, monoklonalen Antikörpern oder Arzneimitteln. Besonders für adhärente Zellen geeignet.
Bitte beachten *Produkt(e) auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904.