Glaskugeln
Lieferant: Avantor
VWR®
332124GEA 70.6 CHF
332124G
Glaskugeln
Kugeln Glaskugeln
Chemikalienbeständige Glaskugeln, einsetzbar als Mahlkugeln, Siedesteine oder als Füllung für Destillationskolonnen.