Millex® Spritzenfiltereinheiten
Lieferant: Merck
SLGN033NB SLGN033NS SLHN033NK SLGN033NK SLHN033NS SLHN033NB SLHNX13NL SLGNX13NK SLGNX13NL SLGNX13TL SLHNX13NK SLHNX13TL
MILFSLGN033NBEA 949 CHF
MILFSLGN033NB MILFSLGN033NS MILFSLHN033NK MILFSLGN033NK MILFSLHN033NS MILFSLHN033NB MILFSLHNX13NL MILFSLGNX13NK MILFSLGNX13NL MILFSLGNX13TL MILFSLHNX13NK MILFSLHNX13TL
Millex® Spritzenfiltereinheiten
Filter Spritzenvorsatzfilter
HPLC-zertifizierte Filter für die Filtration organischer und wässriger Lösungen in der HPLC.
  • Geringe Proteinbindung und hohe chemische Beständigkeit
Getestet und zertifiziert auf UV-absorbierende Substanzen bei Wellenlängen von 210 und 254 nm mit Wasser und Acetonitril; Gewährleistung einer gleichbleibenden Qualität zwischen den Chargen.
Einlass/Auslass: Luer-Lock innen/Luer außen.