VWR® INCU-Line® IL PREMIUM, Kühlinkubatoren
Lieferant: VWR Collection
390-1729EA 5750 CHF
390-1729 390-1732 390-1736 390-1737
VWR® INCU-Line® IL PREMIUM, Kühlinkubatoren
Brutschränke Kühlbrutschränke
Diese kompressorgekühlten Inkubatoren bieten einen Temperaturbereich zwischen 3 und 70 °C mit Umluft und Lüfterdrehzahlregelung (50 bis 100%). Ausgestattet mit einer Innenkammer aus Edelstahl (DIN 1.4016) und einer Außenseite aus Edelstahl mit Leinenoberfläche. Die PREMIUM-Modelle verfügen über ein intuitives Menü und benutzerfreundliche Software, USB-Anschluss mit Flash-Laufwerk zum Herunterladen von Daten auf einen USB-Stick und zum Hochladen von Programmen. Sie können zur Fernsteuerung von jedem Computer aus an Ethernet- oder Wi-Fi-Netzwerke angeschlossen werden und Benutzer können