MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
Lieferant: Merck
MZFBN0W50 MSFBN6B10 MSFBN6B50 MZFBN0W10 MSFCN6B50 MSFCN6B10 MZFCN0W10 MSFBNXB50 MZFCN0W50
MILFMZFBN0W50EA 3700 CHF
MILFMZFBN0W50 MILFMSFBN6B10 MILFMSFBN6B50 MILFMZFBN0W10 MILFMSFCN6B50 MILFMSFCN6B10 MILFMZFCN0W10 MILFMSFBNXB50 MILFMZFCN0W50
MultiScreenHTS Filterplatten mit Glasfaserfilter
MultiScreenHTS-Platten wurden speziell für den Hochdurchsatz an automatisierten Arbeitsstationen entwickelt. Die Wells sind einzeln versiegelt, um ungewollte Beeinflussung während der Inkubation zu verhindern. Der Unterablauf ist für den Zugang zu den Filtern abnehmbar. Filterplatten sind in 96- und 384-Well-Versionen mit einer großen Auswahl an Membranen und Kunststoffen erhältlich.
  • Stabile Seitenwände verbessern die Handhabung
  • Großzügige Flächen für Barcode-Etiketten sind vorhanden
Das Design der MultiScreen HTS+ Hi-Flow-Filterplatte verringert unspezifische Bindungen und reduziert die Variabilität von Hintergrund- und Signalintensitäten speziell für biochemische Screening-Assays.
Das ursprüngliche Multiwell-Design eignet sich für viele Anwendungen, bei denen der Filter in eine Testschale eingetaucht werden muss. Der leicht entfernbare Unterlauf und das einzigartige Plattendesign eignen sich ideal für Assays wie Elispot, PAMPA, Zellscreening (Migration, Invasion oder Chemotaxis) oder für die Topcount-Detektion.
Lieferumfang:
Verpackung:
Bitte beachten