Konstantklimaschränke, Serie KBF PRO
Lieferant: Binder
9020-0439 9020-0440 9020-0441 9020-0442 9020-0443 9020-0444
390-1759EA 25760 CHF
390-1759 390-1760 390-1761 390-1762 390-1763 390-1764
Konstantklimaschränke, Serie KBF PRO
Prüfkammern Klimakammern
Ein leistungsstarker Allrounder unter den Konstantklimaschränken: Ausgestattet mit allerlei ausgereifter Technologie meistert die KBF PRO mit bewährter APT.line™ Vorwärmkammertechnologie jeden Materialtest mit Bravour – egal, ob dieser bei -20 °C oder unter THB-Bedingungen bei +85 °C und 85% relativer Luftfeuchtigkeit stattfindet. Die Geräte haben einen Edelstahl-Innenraum und einen Temperaturbereich von -20 bis +100 °C sowie einen Feuchtigkeitsbereich von 10% bis 98% RH. Die Modelle bieten flexible Wasserversorgungsmöglichkeiten für alle Aufstellungsorte und verbrauchen bis zu 40% weniger Energie als ihr Vorgängermodell, das Modell KMF. Optionale Lichtmodule sind ebenfalls erhältlich, um die KBF PRO in eine Kammer für ICH-Photostabilitätstests oder Pflanzenwachstum zu verwandeln.
  • Energieeffiziente Kühlung mit modernem Inverter-Kühlgerät
  • Kühlung mit klimaneutralem Kältemittel R-290 (GWP ist 3)
  • Türheizung zur Vermeidung von Kondenswasserbildung
  • Regelbare Lüfterdrehzahl
  • Feuchtigkeitsregulierung mit kapazitivem Feuchtesensor und gezielter Dampfbefeuchtung
  • Gehäusekonstruktion mit HIT-Technologie
  • Innentüren aus metalloxidbeschichtetem Sicherheitsglas
  • Große Revisionsöffnung mit Silikonstopfen
  • Standgeräte mit robusten Doppelrollen mit Feststellern an der Vorderseite
  • Stapelbare Tischgeräte bis 130 Liter Volumen
  • Intuitive Touchscreen-Steuerung mit Zeitabschnitt- und Echtzeitprogrammierung
  • Ergonomisch einstellbares Bedienterminal (ab 470 Liter Volumen und höher)
  • Signaldreieck mit leuchtender Statusanzeige (ab 470 Liter Volumen und höher)
  • Interner Datenlogger, Messwerte im offenen Format über USB auslesbar
  • Klasse 3.3 unabhängiger Temperaturwählwächter (DIN 12880) mit optischem und akustischem Alarm
  • Geräteselbsttest zur umfassenden Zustandsanalyse
  • Datenschnittstellen: Ethernet, USB
Bestellinformation: Optionale Lichtmodule für ICH-Photostabilitätstests sind für die Modelle 260, 470, 720 L und optionale LED-Lichtmodule für Pflanzenwachstum für Modelle ab 260 L erhältlich.
Lieferumfang: Lieferung mit 2 Racks mit Edelstahl-Teleskopschienen und BINDER Multi Management Software APT-COM™ Basic Edition.