Filterplatten mit verflammtem Glasrand, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
252024104 252024207 252024301 252024404 252050105 252050208 252050302 252050405 252090109 252090203 252090306 252090409
511-5111EA 56.1 CHF
511-5111 511-5112 511-5113 511-5114 511-5121 511-5122 511-5123 511-5124 511-5131 511-5132 511-5133 511-5134
Filterplatten mit verflammtem Glasrand, DURAN®
Filter Filterscheiben
Diese Filterplatten haben einen verflammten Glasrand.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
  • USP-Standard
Aus klarem DURAN® Borosilikatglas 3.3.