Sulphomolybdic reagent R3 Reag. Ph. Eur. 1086500
Lieferant: VWR Chemicals
87947.180EA 128 CHF
87947.180
Sulphomolybdic reagent R3 Reag. Ph. Eur. 1086500
Sulphomolybdic reagents
Starting materials: ammonium molybdate 0.04 mol/l R / water R / sulphuric acid 50% R
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
MDL Number: MFCD00011596
EINECS: 234-722-4
UN: 2796
ADR: 8,II