Sulphomolybdic reagent R2 Reag. Ph. Eur. 1086400
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
87946.180EA 136 CHF
87946.180
Sulphomolybdic reagent R2 Reag. Ph. Eur. 1086400
Sulphomolybdic reagents
Starting materials: ammonium molybdate R 0.004 mol/l / sulphuric acid R
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011596
EINECS: 234-722-4
UN: 1830
ADR: 8,II