Ninhydrin 1,7% in Ethanol 83,3% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058304
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: 2,2-Dihydroxy-1,3-indandion2,2-Dihydroxy-1H-inden-1,3(2H)-dionIndantrionhydrat2,2-Dihydroxyhydrinden-1,3-dion2,2-Dihydroxy-1,3-indendion
87877.180EA 82.2 CHF
87877.180_T 87877.180
Ninhydrin 1,7% in Ethanol 83,3% (v/v) Reag. Ph. Eur. 1058304
Ninhydrin
Bestellinformation: Normally manufactured to order. Please check with customer services.
Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: C₉H₆O₄
MW: 178,14 g/mol
MDL Number: MFCD00003791
CAS-Nummer: 485-47-2
ADR: 3,II