Ninhydrin-Reagenz Reag. Ph. Eur. 1058301
Lieferant: VWR Chemicals
87875.180EA 230 CHF
87875.180
Ninhydrin-Reagenz Reag. Ph. Eur. 1058301
Ninhydrin and stannous chloride reagent
2,2% Ninhydrin mit 0,09% Zinn(II)chlorid in wässriger Lösung
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Nur nach Anfrage produziert. Bitte mit Ihrem Kundenbetreuer abklären.