Vaseline, Erstarrungspunkt: 50…55 °C, weiß, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Lieferant: Roth Carl
Synonyms: Petrolatum, Petroleum Jelly
5775.1 5775.4
ROTH5775.1EA 42.6 CHF
ROTH5775.1 ROTH5775.4
Vaseline, Erstarrungspunkt: 50…55 °C, weiß, erfüllt analytische Spezifikationen von Ph.Eur.
Vaseline
Siedepunkt: 343
Melting Pt: 55 °C
Dichte: 0.94 g/cm³ (25 °C)
CAS-Nummer: 8009-03-8
EINECS: 295-456-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance white to off-white
Identity complies
Solidification point 50-55 °C
Viscosity (100 °C) 7,5-10 mm2/s
Aromatic polycyclic hydrocarbons complies
Sulphated ash ≤0,05 %
Consistency 165-185 1/10 mm
Acid or alkaline react. substances complies