Silbernitrat in Pyridin Reag. Ph. Eur. 1078304
Lieferant: VWR Chemicals
Synonyms: Höllenstein
87926.180EA 436 CHF
87926.180
Silbernitrat in Pyridin Reag. Ph. Eur. 1078304
Silbernitrat
Bestellinformation: Geliefert mit Analysenzertifikat. Herstellung erfolgt nach Auftragserteilung. Bitte wenden Sie sich an Ihr lokales Vertriebszentrum.
Formel: AgNO₃
MW: 169,87 g/mol
MDL Number: MFCD00003414
CAS-Nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN: 1993
ADR: 3,II
https://ch.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/45/16640645.jpg