Natriumazid 1% in wässriger Lösung
Lieferant: G Bioscienes
Achtung
Synonyms: Natriumtriazid
786-299EA 103 CHF
786-299
Natriumazid 1% in wässriger Lösung
Natriumazid
Formel: NaN₃
MW: 65,01 g/mol
MDL Number: MFCD00003536
CAS-Nummer: 26628-22-8
EINECS: 247-852-1